Imprimer
Savon liquide, Softaskin®
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Softaskin®
BRAU18617EA 41.9 EUR
BRAU18617 BRAU18611 BRAU18168
Savon liquide, Softaskin®
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Le savon Softaskin® est un savon doux liquide pour les peaux sensibles.
  • Doux pour la peau, même en cas de lavages fréquents
  • pH neutre de la peau
  • Contient des agents hydratants à l'allantoïne pour apaiser la peau irritée
  • Sans alcalis, savon ni colorant
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904