Imprimer
Aiguilles de ponction, Venofix® Safety
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BRAU4056502-01EA 104 EUR
BRAU4056502-01 BRAU4056506-01
Aiguilles de ponction, Venofix® Safety
Aiguilles de ponction à mécanisme manuel pour empêcher les blessures et le risque de contamination.
  • Matière micro-siliconée de précision et matériau sans latex
  • Ailettes à emboîtement avec surface de préhension, raccord de verrouillage et fermeture à cône de fermeture
  • Résistantes aux pliures, flexibles avec de bonnes propriétés de réajustement avec tubes transparents
Tubing: Standard length 30 cm (21G also available in 18 cm), DEHP-free, kink-resistant, flexible, good readjusting properties, transparent.