Imprimer
Gants industriels, Picostar C366
Fournisseur: Marigold
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MARGPSN1AP1000EA 6.6 EUR
MARGPSN1AP1000 MARGPSN1AP0700 MARGPSN1AP0800 MARGPSN1AP0900
Gants industriels, Picostar C366
Gants
Ce gant en textile sans couture est fabriqué en fil de nylon à l'extérieur et en coton à l'intérieur. Il est doté de picots en PVC bleus sur la paume et les doigts.
  • Protège les éléments manipulés des empreintes
  • Poignet tricoté en latex pour un ajustement parfait
  • Grande flexibilité et excellente dextérité pour un confort optimal lors de l'utilisation
  • Excellente dextérité et bonne résistance à l'abrasion
  • Picots en PVC bleus sur la paume pour une bonne préhension
Idéal pour les applications de finition, la manipulation des produits, l'usinage et l'assemblage dans des environnements secs.
Certifications: EN 388:2016 (2141A); Cat. II