Imprimer
Chemises pour hommes à manches longues, Match 200G
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Fristads®
113-3519EA 55.3 EUR
113-3519 113-3537 113-3516 113-3538 113-3517 113-3539 113-3518 113-3544 113-3522 113-3545 113-3523 113-3546 113-3524 113-3547 113-3540 113-3541 113-3520 113-3542 113-3543 113-3526 113-3548 113-3527 113-3549 113-3528 113-3529 113-3550 113-3555 113-3556 113-3557 113-3552 113-3553 113-3554
Chemises pour hommes à manches longues, Match 200G
Tenue de travail
Ces chemises à manches longues sont 60% coton et 40% polyester.
  • Col boutonné
  • Deux poches poitrine avec rabats
  • Boutons-pression
Poids: 200 g/m²