Imprimer
Élingue d'ancrage, Titan™
Fournisseur: Honeywell Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Miller®
139-0223EA 13.91 EUR
139-0223
Élingue d'ancrage, Titan™
Protections anti-chutes Lignes d'ancrage
Élingue d'ancrage à sangle à utiliser avec un dispositif antichute personnel lors du travail dans des espaces confinés. À fixer à des lignes de vie à rappel automatique, à des cordes de sécurité et à des dispositifs antichute.
  • Élingue de harnais en polyamide, 20 mm de large
  • Charge de rupture élevée
  • Point d'ancrage sûr et simple à installer
Longueur: 0,6 mètre
Certifications: EN 795B, EN 566