Imprimer
Dispositif antichute personnel, TurboLite
Fournisseur: Honeywell Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Miller® TurboLite
139-0240EA 191.34 EUR
139-0240 139-0241
Dispositif antichute personnel, TurboLite
Protections anti-chutes Cordes de sécurité
Ces dispositifs antichute personnels, avec sangles et deux pivots (Twistlock®) constituent une alternative légère et pratique aux longes à absorbeurs de chocs.
  • L'indicateur de charge intégré indique quand l'unité doit être vérifiée
  • Système de frein à réponse rapide
  • Sangles conçues pour mieux résister à l'abrasion et pour durer plus longtemps (Vectran/polyester)
  • Boîtier en nylon léger, stable et résistant aux chocs pour une durabilité maximale
  • Le pivot intégré empêche la ligne de vie de se tordre
Conçus pour toutes les situations à faible hauteur de travail, par exemple, dans le secteur du bâtiment. Approuvés pour un poids d'utilisateur de 136 kg maximum.
Aucun contrôle annuel du fabricant n'est requis.
Poids: 0,87 kg (139-0241); 1,25 kg (139-0240)
Certifications: EN 360