Imprimer
Chemises pour hommes à manches courtes, Match 200G
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Match
113-07207EA 0 EUR
113-07207 113-07208 113-07209 113-07221 113-07222 113-07223 113-07202 113-07224 113-07225 113-07203 113-07204 113-07226 113-07205 113-07227 113-07228 113-07206 113-07220 113-07218 113-07219 113-07210 113-07211 113-07212 113-07213 113-07214 113-07216 113-07217
Chemises pour hommes à manches courtes, Match 200G
Tenue de travail
Ces chemises à manches courtes sont 60% coton et 40% polyester.
  • Col boutonné
  • Deux poches poitrine avec rabats
  • Boutons-pression
Poids: 200 g/m²