Les lunettes de sécurité 3M™ Fahrenheit™ sont dotées d'une monture en cristal souple et d'une large zone de support autour du visage. Ils sont conçus avec un canal spécifique sur le côté de la monture pour accueillir les branches des lunettes de prescription.
- Gamme de lunettes de sécurité économiques à large profil, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de prescription
- Verres en polycarbonate pour une résistance aux chocs
- Marquage des verres 3M 1 BT
- Ventilation indirecte pour protéger contre les gouttelettes de liquide et les grosses particules de poussière
- Conception de lentille incurvée cylindrique pour un champ de vision horizontal optimal
Bénéficiez d'une protection confortable par-dessus vos lunettes de vue avec les lunettes de sécurité 3M™ Fahrenheit™. Ces lunettes sont dotées d'une monture en cristal souple avec une large zone de soutien autour du visage conçue pour améliorer le confort. Un canal spécifique sur le côté de la monture permet d'accueillir les branches des montures de prescription, ce qui les rend idéales pour une utilisation avec des lunettes de prescription.
Poids : 68 g
Certifications: EN 166.
Informations de livraison: fournies dans un étui en microfibre.