Imprimer
Votre recherche pour: Sorbants HPLC
59  résultat(s)
SearchResultCount:"59"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: En général, les échangeurs d'ions sont constitués d'une matrice polymère réticulée ayant une distribution uniforme de composés ioniques fixes distribu...
Fournisseur: Merck
Description: LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP...
Fournisseur: Merck
Description: Superspher® 60 RP-8, 4 µm
Fournisseur: Merck
Description: LiChrospher®, LiChrospher® Si 60, 5 µm, 13
Fournisseur: Merck
Description: LiChrospher® RP-18 ADS, 25 µm
Fournisseur: Avantor
Description: The J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI multimode ion exchange (IEX) chromatography resin functions as a weak anion exchange resin with improved selectivity...
Fournisseur: Avantor
Description: L’emballage prep-scale a été conçu pour être utilisé à faible pression avec une pompe péristaltique.
Fournisseur: Avantor
Description: La résine pour chromatographie échangeuse d'ions multimode (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX fonctionne comme une résine à échange de cations forts ...
Fournisseur: Avantor
Description: The J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx multimode ion exchange (IEX) chromatography resin functions as a weak cation exchange resin with improved selectivit...
Fournisseur: Avantor
Description: Prep-scale packing is intended for use at low pressure with a peristaltic pump.
Fournisseur: Avantor
Description: On les utilise dans la chromatographie préparatoire à faible pression. Les spécifications des grilles garantissent qu'il n’y a pas de particules fines...
Référence Produit: (7248-00)
Fournisseur: Avantor
Description: Prep-scale packing is intended for use at low pressure with a peristaltic pump.
UOM: 1 * 100 g
Référence Produit: (7572-01)
Fournisseur: Avantor
Description: Hydrophilic polymer-CSX.
UOM: 1 * 50 mL
Fournisseur: Avantor
Description: J.T.Baker® BAKERBOND®, Silice diol irrégulière 40 µm, milieu d’emballage absorbant 60 Å Prep LC, 100 g
Fournisseur: Avantor
Description: Silica-based column packings with high performance purification of strongly hydrophilic peptides and proteins, based on hydrophobic characteristics an...
Fournisseur: Avantor
Description: The J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl mixed mode hydrophobic interaction chromatography (HIC) resin provides improved selectivity for superior sepa...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 59
no targeter for Bottom