Imprimer
Votre recherche pour: Étalons de turbidité
31  résultat(s)
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Étalon de turbidité, Turbidity calibration standard, formazin, 20 NTU, Type: Formazine
Fournisseur: Merck
Description: Étalon de turbidité, Sets d'étalonnage pour Turbiquant® 3000T, 0,02 NTU, 10,0 NTU, 100 NTU, 1750 NTU
Référence Produit: (QC1342-2ML)
Fournisseur: Merck
Description: Étalon de turbidité, Turbidity - QC, Type: Formazine
UOM: 1 * 2 mL
Fournisseur: Merck
Description: Total suspended solids (TSS) is the dry-weight of suspended particles, that are not dissolved, in a sample of water that can be trapped by a filter.
Référence Produit: (PE3081-500ML)
Fournisseur: Merck
Description: Étalon de turbidité, Turbidity - Whole Volume - WP
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (PE1342-2ML)
Fournisseur: Merck
Description: Étalon de turbidité, Turbidity - WS
UOM: 1 * 2 mL
Référence Produit: (QC1081-20ML)
Fournisseur: Merck
Description: Étalon de turbidité, Turbidity - WP, Type: Formazine, Ampoule
UOM: 1 * 20 mL
Référence Produit: (PE1081-20ML)
Fournisseur: Merck
Description: Étalon de turbidité, Turbidity - WP, concentrate for dilution to 1 L
UOM: 1 * 20 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Toutes les solutions étalons de turbidité sont des Matériaux de Référence Certifiés.
Référence Produit: (PE3342-500ML)
Fournisseur: Merck
Description: Étalon de turbidité, Turbidity - Whole Volume - WS
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (84209.600)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ces étalons de turbidité, prêts à l'emploi ou en solutions mères de formazine, permettent aux utilisateurs de créer leurs propres étalons.
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: These McFarland equivalence turbidity standard is packed in plastic case with a visual comparision card. Tube size of 15×103 mm.
Référence Produit: (708-0006)
Fournisseur: Hach
Description: Étalon de turbidité, Stablcal® stabilized formazine standard, 4000 NTU, Type: Formazine, 5× 100 ml
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: Hach
Description: Standards de turbidité Stablcal® pour tous les turbidimètres. Validés par l'USEPA à des fins de calibration. Les étalons de turbidité Stablcal® sont f...
Fournisseur: Hach
Description: Étalon de turbidité, Kit d'étalonnage des étalons de turbidité Stablcal®, < 0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU, 7500 NTU, Type: Formazine, 6× ampoules
Référence Produit: (HACHLCW813)
Fournisseur: Hach
Description: Étalon de turbidité, 4000 FNU, Flacon Verre
UOM: 1 * 100 mL
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom