Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégories
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Votre recherche pour:
Tests microbiologiques
68  results were found
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/28/18989528.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   La présence ou l'absence d'activité enzymatique est une propriété taxinomique des microorganismes, qui peut être utilisée pour les différencier ou les...
Référence Produit: (1.11499.0001)
Marques :  Merck
Description:   Pour la recherche de résidus d'antibiotiques et de sulfonamides selon Kundrat. La suspension de spores Geobacillus stearothermophilus est utili...
UOM:  1 * 5 Ampoul
Référence Produit: (1.10649.0001)
Marques :  Merck
Description:   La suspension de spores Bacillus subtilis (BGA) est utilisée avec le test de la gélose sur milieux de culture de pH 6.0 pour la recherche d'inhib...
UOM:  1 * 15 Ampoul
Marques :  Merck
Description:   Système de test pour la détection des substances antibactériennes (inhibiteurs) dans l'urine. Ce test est important pour l'évaluation diagnostique con...
UOM:  1 * 50 Tests
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Les laboratoires de microbiologie recherchent un moyen simple de conserver les microorganismes importants plutôt qu'une sous-culture répétitive, qui e...
Référence Produit: (941970ZA)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Le test de catalases permet de différencier ou d'identifier les micro-organismes en vérifiant leur capacité à produire des catalases, des enzymes qui ...
UOM:  1 * 30 ml
Référence Produit: (942152ZF)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
UOM:  1 * 50 Tests
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Test positif pour le Staphylococcus coagulase-positif.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Suivant