Imprimer
Votre recherche pour: Tests sur les anticorps
16  résultat(s)
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (1.04143.0001)
Fournisseur: Merck
Description: La campylobactériose est une infection causée par des bactéries Campylobacter, plus couramment appelées C. jejuni. Elle provoque des diarrhées inflamm...
UOM: 1 * 25 Tests
Référence Produit: (1.04140.0001)
Fournisseur: Merck
Description: La plupart des individus infectés par Salmonella développent de la diarrhée, de la fièvre et des crampes abdominales 12 à 72 h après l'infection. La m...
UOM: 1 * 25 Tests
Référence Produit: (1.04141.0001)
Fournisseur: Merck
Description: L'EHEC peut provoquer des maladies mortelles, en particulier chez des personnes présentant une déficience immunitaire, les jeunes enfants et les perso...
UOM: 1 * 25 Tests
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: Dry latex test designed to demonstrate by slide agglutination strains possessing a serogroup antigen.
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: IMAGEN™ is a qualitative direct immunofluorescence test used for detection and confirmation of the presence of virus in cell culture or in clinical sp...
Référence Produit: (ALEXBML-G140-0050)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Clostridium difficile toxin A from Clostridium difficile, strain VPI10463 is a high potency toxin applicable to ELISA, antibody capture,...
UOM: 1 * 50 mg
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: Antigen-Antibody Tests, Mannitol Salt Agar (Ep/Usp/Jp/Bp)
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: The technique of reversed passive latex agglutination (RPLA) enables soluble antigen such as bacterial toxins to be detected in an agglutination assay...
Référence Produit: (LIOF96147)
Fournisseur: LIOFILCHEM S.R.L.
Description: Identification of the main pathogenic microorganisms directly from clinical specimens.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (ALEXBML-G155-0050)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Clostridium difficile toxoid A from Clostridium difficile, strain VPI10463 is a high potency toxin applicable to ELISA, antibody capture...
UOM: 1 * 50 g
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: Directly detect antigens present in human cerebrospinal fluid (CSF), serum, urine, or blood cultures using Thermo Scientific™ Wellcogen™ Bacterial Ant...
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: Wellcolex® Rapid Latex Agglutination test kits are designed for rapid and accurate identification of enteric bacteria, such as Salmonella, S...
Référence Produit: (ALEXBML-G150-0050)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Clostridium difficile toxin B from Clostridium difficile, strain VPI10463 is a high purity toxin applicable to ELISA, antibody capture, ...
UOM: 1 * 50 mg
Référence Produit: (ALEXBML-G101-0050)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Bordetella pertussis toxin (Islet-activating protein, PTX) from Bordetella pertussis, strain NCTC 10739. is a high purity toxin applicab...
UOM: 1 * 50 mg
Référence Produit: (ALEXBML-G145-0050)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Clostridium difficile toxoid A from Clostridium difficile, strain VPI10463 is a high potency toxin applicable to ELISA, antibody capture...
UOM: 1 * 50 mg
Fournisseur: HYSERVE GMBH & CO. KG
Description: To detect allergen in highly processed foods by special extraction solution and unique antibody. This lateral-flow test is a high-performance qualitat...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom