Imprimer
Votre recherche pour: Tests enzymatiques
11  résultat(s)
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: La présence ou l'absence d'activité enzymatique est une propriété taxinomique des microorganismes, qui peut être utilisée pour les différencier ou les...
Référence Produit: (941970ZA)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le test de catalases permet de différencier ou d'identifier les micro-organismes en vérifiant leur capacité à produire des catalases, des enzymes qui ...
UOM: 1 * 30 mL
Référence Produit: (942152ZF)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ecouvillons imprégnés de réactif pour la détection et la vérification de la cytochrome oxydase bactérienne.
UOM: 1 * 50 Tests
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: RapID™ Systems are a complete line of cost-effective manual identification panels for a broad spectrum of microorganisms. RapID™ panels offer easy, on...
Référence Produit: (OXOIR38191)
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: Enzymatic Tests, Pathotec CO strips
UOM: 1 * 25 Pce
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: Enzymatic Tests, Microbact™ Reagent Nitrate A
Fournisseur: LIOFILCHEM S.R.L.
Description: EnteroPluri Test is a 12-sector system containing special culture media that permits identification of the Enterobacteriaceae and other gram ne...
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: The Oxoid Biochemical Identification System (O.B.I.S.) is a rapid colorimetric test for the determination of biochemical activity in microorganisms. I...
Référence Produit: (OXOIMB1131A)
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: The Microbact™ Gram-negative system is to be used for the identification of aerobic and facultatively anaerobic Gram-negative bacteria (Enterobacteria...
UOM: 1 * 40 Tests
Référence Produit: (APPC416444.2326)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Description: Plastic sticks used for the easy and rapid detection of the cytochrome oxidase enzyme in microbiological diagnosis. Oxidase sticks have a much higher ...
UOM: 1 * 50 Pce
Fournisseur: Hach
Description: Enzymatic Tests, BART tests, Denitrifying Bacteria (DN)
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom