Imprimer
Votre recherche pour: Réactifs et tablettes Kjeldahl
8  résultat(s)
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: La gamme de comprimés Kjeldahl s'est élargie: outre les comprimés de 5 g, utilisés comme catalyseurs de digestion, nous vous proposons désormais ...
Référence Produit: (1.08030.1000)
Fournisseur: Merck
Description: Se-Cu-Catalyseur de minéralisation selon Wieninger, Contenu: >94% Na₂SO₄; >1,45% CuSO₄; >1,5% Se
UOM: 1 * 1 kg
Fournisseur: Merck
Description: Grains de ponce, ~ 2 - 8 mm
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les comprimés Kjeldahl sont des catalyseurs qui favorisent l'étape de digestion de la méthode Kjeldahl pour la détermination de l'azote.
Référence Produit: (330666A)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.
UOM: 1 * 1.000 Tablet
Référence Produit: (ACRO243920025)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Contenu: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Ø: 18 - 20 mm
UOM: 1 * 2,5 kg
Fournisseur: THOMPSON & CAPPER
Description: Réactifs de catalyse Kjeldahl sous la forme pratique de comprimés, avec un large éventail de comprimés pour convenir aux applications générales et spé...
Référence Produit: (GERH12-0326)
Fournisseur: GERHARDT
Description: Kjeltab ST, 3,5 g, Contenu: K2SO4 3,5 g ; Se 0,0035 g, Ø: 16 mm
UOM: 1 * 1.000 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom