Imprimer
Nettoyant pour la peau, lavage doux Estesol®
Fournisseur: Deb Stoko
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EVON22309EA 7.2 EUR
EVON22309
Nettoyant pour la peau, lavage doux Estesol®
Estesol® lavage doux est un nettoyant crémeux pour la peau présentant d'excellentes propriétés nettoyantes et une bonne tolérance cutanée. Il est conçu pour tous les types de contamination légère ne s'éliminant autrement qu'avec des gommages ou des solvants. Soluble dans l'eau.
  • Très bonne tolérance cutanée, peut s'utiliser sur tout le corps, même sur les peaux sensibles
  • Ne contient ni parfum, ni colorant : peut également s'utiliser dans l'industrie alimentaire
  • Avec conditionneur adoucissant pour la peau : meilleure sensation après lavage et effet soin sur la peau
Certifications: Écolabel européen