Imprimer
Photomètres portatifs, MultiDirect
Fournisseur: Lovibond
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LOVI210000EA 2130 EUR
LOVI210000
Photomètres portatifs, MultiDirect
Colorimètres Colorimètres multiparamètres
Le système MultiDirect est un photomètre commandé par microprocesseur doté d'un grand écran graphique et d'un clavier de conception ergonomique. Il est équipé de méthodes préprogrammées basées sur la tablette Lovibond®, de réactifs liquides et en poudre.
  • Haute précision grâce à la technologie double faisceau
  • Instrument et godet à échantillons étanches
  • Sources de lumière à LED stables à long terme
  • Mise à jour des nouvelles méthodes et des langues par Internet
Informations de livraison: Inclus lors de la livraison : batteries rechargeables, chargeur sur secteur, câble de connexion PC, mallette de transport, 3× flacons ronds de 24 mm, 3× flacons ronds de 16 mm, adaptateur pour flacon de 16 mm, 3× seringues et bécher de 100 ml