Imprimer
Agarose 3:1 HRB™ for biotechnology
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
E776-100GEA 339 EUR
VWRCE776-100G
Agarose 3:1 HRB™ for biotechnology
Agarose 3:1 HRB™ (mélange haute résolution) est un mélange d'agarose conçu pour offrir une haute résolution pour les petits acides nucléiques et les produits pour PCR. Ce produit est spécialement conçu pour l'analyse de fragments d'ADN inférieurs à 1000 bp. Agarose 3:1 HRB™ présente des profils de migration des bandes précis sans bruit de fond important à la fluorescence. La grande résistance du gel permet une facilité de manipulation des gels parfaite pour les transferts.
  • Mélange haute résolution
  • Optimal pour les petits fragments d'acides nucléiques et les produits pour PCR
  • Facile d'utilisation grâce à son gel très résistant
  • Absence de nucléase et de protéase