Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Capillary columns, Elite-200 for autosystem
Marques : PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Elite-200 capillary columns are specially designed for the analysis of solvents.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Type de colonne Greffage Épaisseur du film Ø int.×L Cdt Référence VWR Quantité
Capillaire Elite-200 1,50 µm 0,32 mm × 30 m 1 PERCN9316633
Capillaire Elite-200 1,00 µm 0,25 mm × 15 m 1 PERCN9316622
Capillaire Elite-200 0,20 µm 0,18 mm × 20 m 1 PERCN9316611
Capillaire Elite-200 0,10 µm 0,25 mm × 15 m 1 PERCN9316616
Capillaire Elite-200 0,50 µm 0,25 mm × 30 m 1 PERCN9316621
Capillaire Elite-200 1,50 µm 0,32 mm × 15 m 1 PERCN9316632
Capillaire Elite-200 0,25 µm 0,53 mm × 30 m 1 PERCN9316636
Capillaire Elite-200 0,25 µm 0,53 mm × 60 m 1 PERCN9316637
Capillaire Elite-200 0,50 µm 0,53 mm × 30 m 1 PERCN9316639
Capillaire Elite-200 1,00 µm 0,53 mm × 15 m 1 PERCN9316641
Capillaire Elite-200 1,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 PERCN9316642
Capillaire Elite-200 1,00 µm 0,53 mm × 60 m 1 PERCN9316643
Capillaire Elite-200 1,50 µm 0,53 mm × 60 m 1 PERCN9316646
Capillaire Elite-200 3,00 µm 0,53 mm × 15 m 1 PERCN9316647
Capillaire Elite-200 3,00 µm 0,53 mm × 60 m 1 PERCN9316649
Capillaire Elite-200 0,10 µm 0,25 mm × 30 m 1 PERCN9316617
Capillaire Elite-200 0,25 µm 0,25 mm × 15 m 1 PERCN9316618
Capillaire Elite-200 1,00 µm 0,25 mm × 60 m 1 PERCN9316624
Capillaire Elite-200 0,50 µm 0,32 mm × 30 m 1 PERCN9316628
Capillaire Elite-200 0,50 µm 0,32 mm × 15 m 1 PERCN9316627
Capillaire Elite-200 0,25 µm 0,32 mm × 15 m 1 PERCN9316625
Capillaire Elite-200 1,00 µm 0,32 mm × 15 m 1 PERCN9316629
Capillaire Elite-200 1,00 µm 0,32 mm × 30 m 1 PERCN9316630
Capillaire Elite-200 1,00 µm 0,32 mm × 60 m 1 PERCN9316631
Capillaire Elite-200 1,50 µm 0,32 mm × 60 m 1 PERCN9316634
Capillaire Elite-200 0,40 µm 0,18 mm × 20 m 1 PERCN9316614
Capillaire Elite-200 0,20 µm 0,18 mm × 10 m 1 PERCN9316610
Capillaire Elite-200 0,20 µm 0,18 mm × 40 m 1 PERCN9316612
Capillaire Elite-200 0,40 µm 0,18 mm × 10 m 1 PERCN9316613
Capillaire Elite-200 0,25 µm 0,53 mm × 15 m 1 PERCN9316635
Capillaire Elite-200 0,50 µm 0,53 mm × 15 m 1 PERCN9316638
Capillaire Elite-200 1,50 µm 0,53 mm × 30 m 1 PERCN9316645
Capillaire Elite-200 1,50 µm 0,53 mm × 15 m 1 PERCN9316644
Capillaire Elite-200 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 PERCN9316626
Capillaire Elite-200 0,50 µm 0,53 mm × 60 m 1 PERCN9316640
Capillaire Elite-200 0,40 µm 0,18 mm × 40 m 1 PERCN9316615
Capillaire Elite-200 1,00 µm 0,25 mm × 30 m 1 PERCN9316623
Capillaire Elite-200 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 PERCN9316619
Capillaire Elite-200 0,50 µm 0,25 mm × 15 m 1 PERCN9316620
Capillaire Elite-200 3,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 PERCN9316648
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité