Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Réfractomètres portables, OPTi
Marques : Bellingham + Stanley
OPTi
Les OPTi sont des instruments de première qualité, conçus pour une large gamme d'applications.
  • Assiette du prisme peu profonde en acier inoxydable 316
  • Étalonnage du zéro à l'eau distillée
  • Compensation automatique de la température
Informations de livraison: Fournis avec deux piles AAA, manuel multilingue, certificat d'étalonnage et mallette de protection.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Modèle Gamme de mesure Précision Résolution Cdt Référence VWR Quantité
- Brix 0 − 54 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0593
- Brix NTC 0 − 54 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0820
- Brix 20 − 75 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0813
- Brix 85 0 − 80 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0680
- Brix 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0814
- Brix NTC 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0819
- Brix 40-95 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0823
- 42 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0815
- 55 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0816
- 90 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0817
- Miel (teneur en eau) 10 − 30 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0677
- Moût SG 1,000 − 1,120 nD ±0,001 nD 0,0005 nD 1 635-0821
- RI 1,33 − 1,42 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0594
- RI 1,42 − 1,54 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0822
- RI 1,42 − 1,54 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0818
Amidon : 30 Amidon 0 − 30 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0595
- Eau de mer (SG) 1,000 − 1,090 % ±0,001 % 0,0005 % 1 635-0678
- Eau de mer (PPT) 0 − 180 % ±1 % 1 % 1 635-0679
- Salinité : 28 0 − 28 % NaCl ±0,2 % NaCl 0,1 % NaCl 1 635-0596
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Volume d'échantillon (ml) 0,3 0,3 ml 0,3 0,3 ml 0,3
Temps de réponse 2 secondes
Plage de température de fonctionnement (°C) 5...40 5…40 5...40 5…40 5...40 5…40 5...40
L×P×H 54×115×30 mm
Poids 85 g
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité