Imprimer
Votre recherche pour: Stockage des fûts
25  résultat(s)
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: asecos
Description: Available either painted (RAL 5010Gentian blue) or hot dip galvanised.
Fournisseur: asecos
Description: Steel, transportable.
Fournisseur: asecos
Description: Painted or galvanised steel.
Fournisseur: asecos
Description: This sump pallets are made of PE with varied capacities from 60 to 400 L.
Fournisseur: asecos
Description: Polyethylene sumppallet with 1000 litres capacity for the storage of IBC.
Fournisseur: asecos
Description: Blue polyethylene sump pallet with 1100 L capacity for the storage of IBC.
Fournisseur: CEMO GMBH
Description: These sumps are manufactured from high quality polyethylene (HD-LMD).
Fournisseur: CEMO GMBH
Description: These small container/laboratory trays can be combined to cover a complete storage area and also can be used as storage/filling station. Trays can be ...
Fournisseur: CEMO GMBH
Description: The steel sumps provide safe storage for water-polluting as well as inflammable substances.
Fournisseur: CEMO GMBH
Description: Drum racks for approved and space saving storage of barrels and other containers.
Fournisseur: CEMO GMBH
Description: These sump pallets offer protection and a clean environment, through high resistance against acids and lyes and are used for the storage of caustic, f...
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Description: Made up of 90% recycled polyethylene.
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Description: A robust design made of 55% recycled polyethylene features convenient rolltop doors to allow access from front or rear.
Fournisseur: CEMO GMBH
Description: Drum depots, made of PE, suitable for safe storage of 200 L drums indoors or outdoors. They are approved for the storage of water-polluting and aggres...
Référence Produit: (NEWPPAK601-AWO)
Fournisseur: NEW PIG
Description: These roll top hardcovers can be used for all-weather protection and liquid containment. Durable swing-out doors on front offers easy loading and unlo...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (NEWPDLY301-01)
Fournisseur: NEW PIG
Description: This drum dolly with adjustable diameter quickly expands for a precise fit on drums or overpacks up to Ø 677 mm and 363 kg.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom