Imprimer
Votre recherche pour: Appareils pour biopuces
4  résultat(s)
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Molecular Devices
Description: The GenePix® 4300A and GenePix® 4400A scanners offer high resolution, high quality imaging with 3-laser excitation. Configurations include 5 μm or 2,5...
Référence Produit: (MLDVGENEPIX4000B-U)
Fournisseur: Molecular Devices
Description: The GenePix® 4000B microarray scanner is a benchmark for quality, reliability and ease-of-use in microarray scanning technology. Coupled with GenePix®...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MLDVGENEPIX4100A-U)
Fournisseur: Molecular Devices
Description: GenePix® 4100A Microarray Scanner offers its simplicity, reliability and flexibility in microarray-based research, be it in genomics, proteomics, or n...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Simport Scientific
Description: T-Sue™ Microarray mold, enabling tissues from many donor blocks to be arrayed on a single slide.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom