Imprimer
Votre recherche pour: Cordes de sécurité
27  résultat(s)
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (MMMA3504426)
Fournisseur: 3M
Description: Anchorage connectors are built from top quality materials guaranteeing high strength and durability to stand up to the toughest environments. Anchorag...
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: This pole hoist attaches to a carabiner on the universal bracket to a suitable anchor point, allowing to work in any direction from any angle.
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Ces lignes de sécurité à rappel automatique Protecta® Rebel™ Web constituent une solution de protection économiques contre les chutes sans compromettr...
Référence Produit: (CPSD2104565)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Reusable D-Ring assembly in a rugged design for harsh environments.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CPSDAM210)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Protecta® Fixed anchorage plate made from stainless steel.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CPSD1500107)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: DBI-SALA® Dual tool belt holster is constructed from a premium heavy-duty ballistic denier fabric and high-density webbing.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CPSD1500003)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: D-rings can be attached to virtually any tool under 2,3 kg (5 lbs.) or 0,9 kg (2 lbs.) by using Quick-Wrap Tape.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CPSD1500109)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Dual tool harness holster with two retractors.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CPSD1500009)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: D-Ring cord attachment point, 2,3 kg (5 lbs.) capacity.
UOM: 1 * 10 Pce
Référence Produit: (CPSDAM211)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Protecta® anchorage D-ring made from 316 stainless steel; 12 mm fixing.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CPSD1500089)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: The DBI-SALA® adjustable radio and mobile phone holster is specially designed to adjust perfectly to the size of virtually any portable radio, as well...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (115-2596)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Le nouvel ancrage de poutre coulissant 3M™ DBI-SALA® offre le meilleur de la mobilité et une sécurité antichute fiable. Une fois fixé à la poutre à l'...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CPSD1500099)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Tape measure holster.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CPSD1500104)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Single tool harness holster with retractor.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Tripod with adjustable locking legs, safety chains, top pulley and winch bracket.
Référence Produit: (CPSD2108413)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: The DBI-SALA® fixed beam anchor fits 63 to 457 mm wide i-beams up to 38 mm thick. It installs in seconds to the beam structure in any orientation with...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom