Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Critères
    • Produits Stockés chez VWR (3)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Votre recherche pour: "combinaisons-pour-l-industrie"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
Trier par:
Marques :  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   These unlined overalls are made of Flexothane® Flame fabric consisting of 100% FR polyester knitting with FR PU coating. With high frequency welded se...
Marques :  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   Water- and windproof overall made of Flexothane® Classic: 100% polyamide knitting with PU coating. With fixed quilted lining, knitted wind cuffs in sl...
Marques :  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   Lightweight, supple overalls made of Flexothane® Essential fabric consisting of 100% polyester knitting with PU coating. The fabric is water- and wind...
Marques :  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   Cette combinaison en polyester, coton et doublure Isosoft fournit une protection efficace à des températures descendant jusqu'à –40 °C. Les ponts...
Marques :  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   Ces combinaisons étanches à l'eau et au vent sont constituées de CHEMFLEX, un tissu tricoté 100% polyester avec revêtement PVC/PU. Antistatiques et so...
Marques :  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   Water- and windproof overalls made of Flexothane Classic, 100% polyamide knitting with PU coating.
Marques :  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   Lightweight, durable overall made of Flexothane® Classic fabric consisting of 100% polyamide knitting with PU coating. The fabricl is water- and windp...
Marques :  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   Water- and windproof overalls made of Flexothane® Classic (100% polyamide knitting with PU coating). With fixed quilted lining for improved cold prote...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 51
  1  2  3  4  5  6  7  Suivant