Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (1)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Votre recherche pour:
Chaussettes
14  results were found
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/06/18989806.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  HONEYWELL SÉCURITÉ
Description:   Chaussettes mi-hauteur ultra-confortables en fibres techniques Coolmax®.
Marques :  ELTEN GMBH
Description:   Warming and highly elastic socks made of 45% wool, 33% acrylic, 10% polyamide and 12% elastane.
Marques :  ELTEN GMBH
Description:   Elegant and comfortable business socks made of 98% nylon and 2% elastane.
Marques :  Portwest Clothing
Description:   Chaussettes professionnelles décontractées en coton fin peigné (80 %) et nylon (20 %).
Marques :  Portwest Clothing
Description:   Ces chaussons intérieurs de bottes sont en acrylique (79%), en nylon (15%) et en polyester (6%).
Marques :  Portwest Clothing
Description:   Ces chaussettes sont fabriquées en coton (55%), nylon (15%), laine (15%) et acrylique (15%).
Marques :  Portwest Clothing
Description:   Ces chaussettes thermiques extra-longues double couche comportent une couche extérieure à haute teneur en laine (40% laine, 40% acrylique, 20% nylon)....
Marques :  Portwest Clothing
Description:   Chaussettes antistatiques et retardateurs de flammes fabriquées à partir de Modaflame™ (48% Modaflame™ , 32%
coton, 20% polyester).
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 14
  1  2  Suivant