Imprimer
Agarose, LF™ pour gels d'électrophorèse en champs pulsé (PFGE)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
X174-250GEA 1240 EUR
X174-250G X174-100G
Agarose, LF™ pour gels d'électrophorèse en champs pulsé (PFGE)
Agarose
L'agarose LF™ (pour grands fragments, 1 - 40 kb) est optimisé pour les applications d'électrophorèse de gel en champ pulsé (PFGE). L'EO très faible et la grande résistance de l'agarose LF™ accélèrent les cycles d'électrophorèse dans les gels de faible concentration. Cet agarose convient le mieux à la résolution de grands fragments d'ADN (>20 kb).
  • Optimisé pour l'électrophorèse de gel en champ pulsé (PFGE)
  • Idéal pour résoudre de grands (>20 kb) fragments d'ADN
  • Exempt de nucléase et de protéase
Point d'ébullition: 1413 °C
Point de fusion: 60…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase none detected
EEO (Electroendosmosis) ≤0,06
Endonuclease/ligase inhibitory factors none
Gel Strength ≥2000 g/cm²
Gelling Range 37 - 41 °C
Melting Range 93 - 96 °C
Moisture ≤8,5%
Protease none detected
RNase none detected
Sulphate ≤0,06%