Imprimer
Bacitracine zincique
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOICRS0218EA 0 EUR
PROOICRS0218
Bacitracine zincique
Bacitracine zincique
Formule: C₆₆H₁₀₁N₁₇O₁₆SZn
Numéro MDL: MFCD00130598
Numéro CAS: 1405-89-6