Imprimer
VWR®, Human ribonuclease inhibitor (from placenta)
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
E633-2KUEA 300 EUR
E633-2KU
VWR®, Human ribonuclease inhibitor (from placenta)
Protéines et Peptides
Inhibiteur de RNase qui est utilisé pour inhiber l'activité des RNases dans les mélanges réactionnels de synthèse de l'ADNc et la transcription in vitro, ainsi que pour le stockage à long terme de précieux échantillons d'ARN. Une unité de cette protéine inhibera de 50% l'activité de 5 ng de RNase A.
Source placentaire humaine, 40 KU/ml
Activity @25 °C: 10 U/ul
DNase (endonuclease): None
DNase (exonuclease): None