Vert de methyle, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formule:
C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂ Poids moléculaire: 653,24 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151094 Numéro CAS: 7114-03-6 EINECS: 230-415-4 |