Imprimer
3-(Phosphonooxy)-N-(2,4-xylyl)naphtalène-2-carboxamide, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ500
855-20MLEA 191 EUR
855-20ML
3-(Phosphonooxy)-N-(2,4-xylyl)naphtalène-2-carboxamide, Sigma-Aldrich®
3-(Phosphonooxy)-N-(2,4-xylyl)naphtalène-2-carboxamide
Formule: C₁₉H₁₈NO₅P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042711
Numéro CAS: 1596-56-1
EINECS: 216-480-1