Imprimer
n-Tridecyl-β-D-maltoside
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE54413003-1GEA 0 EUR
MOLE54413003-1G
n-Tridecyl-β-D-maltoside
n-Tridecyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₅H₄₈O₁₁
Poids moléculaire: 524,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD08062386
Numéro CAS: 93911-12-7