Imprimer
Filtre de perfusion, Sterifix® Neonat
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Sterifix® Neonat Sterifix®
BRAU4099257EA 18.7 EUR
BRAU4099257
Filtre de perfusion, Sterifix® Neonat
Perfusions
Filtre de perfusion avec rétention des particules et bactéries.
  • Aération fiable indépendamment de la position
  • Rendement élevé et membrane Supor®
  • Résistance à la pression jusqu'à 1 bar