Imprimer
Filtres de perfusion Intrapur® Lipid
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Intrapur® Lipid
BRAU4099702EA 1530 EUR
BRAU4099702
Filtres de perfusion Intrapur® Lipid
Perfusions
Intrapur® Lipid est un filtre de perfusion 1,2 μm pour l'émulsion des lipides et la nutrition parentérale tout-en-un.
  • Rétention des champignons, spores et particules
  • Aération fiable indépendamment de la position
  • Rendement élevé
  • Résistance à la pression : jusqu'à 3,1 bars
  • Embout Luer Lock