Imprimer
Bouchons d'oreilles à usage unique détectables, SparkPlugs® Detect
Fournisseur: Moldex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SparkPlugs® Detect
111-0721EA 261 EUR
111-0721 111-0723 MOLD785902
Bouchons d'oreilles à usage unique détectables, SparkPlugs® Detect
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Les bouchons d'oreilles SparkPlugs® sont fabriqués dans une mousse douce et extra légère.
  • Forme conique pour un positionnement facile dans le conduit auditif, doux et sans pression
  • Entièrement détectables, avec une cordelette repérable par les détecteurs de métaux
  • Également disponibles via le distributeur hygiénique MoldexStation
Leur couleur bleu vif les rend parfaits pour les applications de traitement alimentaire.
SNR: 32 dB
Certifications: EN 352-2