Imprimer
Flacons pulvérisateurs, Turn 'n' Spray, LaboPlast®
Fournisseur: Bürkle
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LaboPlast®
215-2962EA 16 EUR
215-2962 215-2963 215-2961
Flacons pulvérisateurs, Turn 'n' Spray, LaboPlast®
Flacons Flacons pulvérisateurs
  • Pulvérisation en continu, même lorsque le flacon est retourné
  • Buse réglable, diamètre 0,6 mm
  • Volume de pulvérisation par pression: 1,2 ml ±0,1
La pulvérisation à l'envers n'est pas possible avec les flacons pulvérisateurs classiques. Dès que le tuyau d'aspiration n'est plus immergé dans le liquide, il ne peut plus vaporiser. Il en va différemment avec le flacon pulvérisateur à tige Turn 'n' Spray. Il est équipé d'une technologie spéciale qui permet de pulvériser sous n 'importe quel angle. Il est donc pratique, et approprié aux endroits difficiles d'accès, qu'il permet d'atteindre aisément, sans effort.