Imprimer
Votre recherche pour: Étalons de chromatographie gazeuse
84  résultat(s)
SearchResultCount:"84"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Set 1A: précision et linéarité (PQ), recharge pour kit 1.19156.0001
Fournisseur: Merck
Description: GPC Standard, ~1020 Mn, Mw/Mn ~1,10, Supelco®
Fournisseur: Merck
Description: Dextran from Leuconostoc mesenteroides may be used as standard in gel chromatography analysis to determine fractional composition of protein, carbohyd...
Fournisseur: Merck
Description: Pullulan standards are mostly used to determine molecular mass distribution of cellulosic samples. It mainly consists of polymaltotriose units linked ...
Fournisseur: Merck
Description: GPC Standard, ∼332800 Mn, Mw/Mn ~2,01, Supelco®
Fournisseur: Merck
Description: GPC Standard, ~18600,Mw, Mw/Mn <1,20, Supelco®
Fournisseur: Merck
Description: Poly(methyl methacrylate) is a rigid and transparent type of polymer material. It is obtained via polymerization of methyl methacrylate monomer.
Référence Produit: (181846-25G)
Fournisseur: Merck
Description: GPC Standard, Poly(dimethylsiloxane), average Mw 95000 (Typical), average Mn 50000 (Typical), Supelco®, Analytical standard
UOM: 1 * 25 g
Référence Produit: (182192-5G)
Fournisseur: Merck
Description: GPC Standard, Poly(lauryl methacrylate) solution, Mw 570000 (Typical), average Mn 290000 (Typical), Supelco®, 25 wt. % in toluene, Analytical standard
UOM: 1 * 5 g
Fournisseur: Merck
Description: Poly(α-methylstyrene) may find applications as a radical producing agent, in the thermal degradation of polystyrene.
Référence Produit: (361879-1SET)
Fournisseur: Merck
Description: Clear, colorless fluid polymer useful as a stationary phase in gas chromatography and as an anti-foaming agent.
UOM: 1 * 1 SET
Référence Produit: (81153-100MG)
Fournisseur: Merck
Description: Poly(dimethylsiloxane) [PDMS] is a polymer. It is a stable silicone rubber. It has been used as ion selective membrane for ion-sensitive field-effect ...
UOM: 1 * 100 mg
Référence Produit: (181676-1SET)
Fournisseur: Merck
Description: Poly(Bisphenol A carbonate) (PC) is a thermoplastic material. It is injected in molding operations and is majorly studied to understand its thermal be...
UOM: 1 * 1 SET
Référence Produit: (58278.)
Fournisseur: Merck
Description: HPLC Standard, Reversed Phase Test Mix, in methanol: water (3:2) (varied conc.), TraceCERT®, Supelco®, Certified reference material, Info cdt: ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (58424.)
Fournisseur: Merck
Description: Standard for Liqid Chromatography, LC-NH2 Test Mix, Supelco®, in acetonitrile: water (25:75), Analytical standard, Info cdt: ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Merck
Description: Les substances de référence peuvent être utilisées pour l'identification des composés inconnus dans un chromatogramme en phase gazeuse ou en tant que ...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 84
no targeter for Bottom