N,N-Diméthylacétamide, SupraSolv® en phase gazeuse Headspace, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diméthylamide acétique
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
CH₃CON(CH₃)₂ Poids moléculaire: 87,12 g/mol Point d'ébullition: 166,1 °C (1013 hPa) Point de fusion: –20 °C Densité: 0,937 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008686 Numéro CAS: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,03254 |
![]() |