Imprimer
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H57246.MDEA 46.5 EUR
H57246.MD H57246.03
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid ≥97%
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
Poids moléculaire: 266,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424604
Numéro CAS: 199528-28-4