Imprimer
Chlorure de (chlorométhyl)triphénylphosphonium 95% tech.
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO109530050EA 66.6 EUR
ACRO109530050 ACRO109530250
Chlorure de (chlorométhyl)triphénylphosphonium 95% tech.
Chlorure de (chlorométhyl)triphénylphosphonium
Formule: C₁₉H₁₇Cl₂P
Poids moléculaire: 347,2180 g/mol
Point de fusion: 258…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011867
Numéro CAS: 5293-84-5
EINECS: 226-139-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 264 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥94 %
Barium (Ba) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤2000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤20 ppm
Titrable base ≤0.008 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %