Imprimer
Pyridine-2-acétonitrile
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM57322098EA 0 EUR
MOLEM57322098
Pyridine-2-acétonitrile
Pyridine-2-acétonitrile
Formule: C₇H₆N₂
Poids moléculaire: 118,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006346
Numéro CAS: 2739-97-1
EINECS: 220-364-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III