Imprimer
Digoxine
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOMM0212.00EA 4050 EUR
PROOMM0212.00
Digoxine
Digoxine
Formule: C₄₁H₆₄O₁₄
Poids moléculaire: 780,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003674
Numéro CAS: 20830-75-5
EINECS: 244-068-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II