Imprimer
4-Methylumbelliferon
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hymecromone4-MU
MOLE39596112-100GEA 306 EUR
MOLE39596112-100G
4-Methylumbelliferon
c
Formule: C₁₀H₈O₃
Poids moléculaire: 176,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006866
Numéro CAS: 90-33-5
EINECS: 201-986-7