Acide 5-(p-nitrophénylazo)salicylique, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formule:
C₁₃H₉N₃O₅ |
Numéro MDL:
MFCD00007313 Numéro CAS: 2243-76-7 EINECS: 218-818-3 |