4-(Dimethylamino)cinnamaldéhyde, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formule:
C₁₁H₁₃NO |
Numéro MDL:
MFCD00007002 Numéro CAS: 6203-18-5 EINECS: 228-267-0 |