Imprimer
Milk, en poudre
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOBCR-188EA 911 EUR
PROOBCR-188
Milk, en poudre
Milk
Numéro CAS: 999999-99-4
EINECS: 310-127-6