Imprimer
Thermocycleurs, Techne® ³Prime
Fournisseur: Cole Parmer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-1608EA 4840 EUR
TECN3PRIMEG/02 TECN3PRIMEG/05 TECN3PRIMEBASE/05 TECN3PRIMEX/USB TECN3PRIMEX/02 TECN3PRIMEX/05
Thermocycleurs, Techne® ³Prime
Le thermocycleur personnel ³Prime offre une facilité de programmation et une bonne flexibilité tout en maintenant une vitesse élevée de montée en température et un faible encombrement, ce qui en fait l'instrument idéal pour les laboratoires de recherche et d'enseignement. Grâce à un écran tactile en couleurs et à des modèles prêts à l'emploi, l'utilisateur est guidé de manière intuitive pour la création de programmes même complexes, avec une méthodologie standardisée sur toute la gamme de thermocycleurs Techne®.
  • Écran tactile couleur pour la configuration rapide du programme
  • Vitesse de montée en température rapide, jusqu'à 3,0 °C/s
  • Plage de température de +4 à +100 °C
  • Un thermocyclage à gradient peut être obtenu directement avec l'instrument ³PrimeG ou après la mise à niveau de l'appareil ³PrimeX
  • Possibilité de transférer les protocoles et les enregistrements de température entre les instruments et un PC via USB
Les thermocycleurs ³PrimeX de taille moyenne offrent toutes les caractéristiques de l'instrument ³Prime mais avec une capacité d'échantillons accrue. Ils peuvent contenir 48 microtubes de 0,2 ml ou 30 tubes de 0,5 ml. Un thermocyclage par gradient peut être obtenu directement avec l'instrument ³PrimeG ou après la mise à niveau de l'instrument ³PrimeX.
Le ³PrimeG est un petit thermocycleur à gradient offrant toutes les caractéristiques de l'instrument ³PrimeX. Le bloc de 48 puits contient huit colonnes pour l'optimisation de la température de recuit et six rangées pour optimiser les réactifs tels que le MgCl₂ et les concentrations d'amorce. Les températures de recuit peuvent être optimisées par un gradient de 14 °C entre 30 °C et 80 °C. La fonction de calcul du gradient affiche la température pour chacune des huit colonnes, afin de faciliter la reproduction des conditions thermiques.
Remarque : le remplacement des blocs pour thermocycleurs doit être réalisé par un technicien de maintenance qualifié. Contactez votre agence Avantor pour plus d'informations sur les blocs de rechange disponibles.
* Enregistré à 55 °C