Imprimer
Bacs et seaux à glace, multi-usage
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BCISBCS-115-25GREA 97.2 EUR
BCISBCS-115-25GR BCISBCS-211PK BCISBCS-115GR BCISBCS-115-25R BCISBCS-115 BCISBCS-112 BCISBCS-113 BCISBCS-113OR BCISBCS-115-25OR BCISBCS-115OR BCISBCS-111GR BCISBCS-115-25PL BCISBCS-115-25PK BCISBCS-211GR BCISBCS-115PK BCISBCS-115-25G BCISBCS-115PL BCISBCS-111OR BCISBCS-111PK
Bacs et seaux à glace, multi-usage
Mousse d'éthylène-acétate de vinyle (EVA)
  • Solide, une seule pièce moulée, incassable
  • Résistant aux solutions hautement acides et basiques, sels, alcool, acétone, chloroforme, phénol, etc.
  • Propriétés isolantes et résistance thermique de –196 à 93 °C
  • Disponibles dans un grand choix de couleurs et de tailles
Idéal pour une utilisation avec de la glace, de la glace carbonique, de l'azote liquide, une solution saline et de l'acétone.