Imprimer
Vérification standard pour le colorimètre Spectroquant® Multy et Spectroquant® Move 100, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.19302.0001EA 197 EUR
1.19302.0001
Vérification standard pour le colorimètre Spectroquant® Multy et Spectroquant® Move 100, Supelco®
Étalons de référence Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Conçu pour rassurer l'utilisateur sur la précision et la fiabilité du colorimètre Spectroquant® Multy et Spectroquant® Move 100.
Informations de livraison: L'ensemble inclut sept cellules étanches, dont une cellule zéro et des solutions de couleur stables destinées à mesurer l'absorption à 430, 530, 560, 580, 610 et 660 nm, un certificat et des instructions.