Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (5)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Collecteurs de crachats
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/37/18989837.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   En PP translucide
Marques :  VWR Collection
Description:   En PP translucide.
Référence Produit: (BRND62305)
Marques :  Brand
Description:   En PS, transparents avec bouchon à vis en PE bleu
UOM:  1 * 400 Pce
Marques :  Simport Scientific
Description:   Système de collecte de crachats, stérile, SputEm™, avec bouchon à vis et conteneur de transport vert avec bouchon clipsable, Capacité: 50 ml
UOM:  1 * 72 Pce
Référence Produit: (GREI429202_900)
Marques :  GREINER BIO ONE
Description:   Crystal clear containers made of PS with caps.
UOM:  1 * 900 Pce
Référence Produit: (BOET07.051.2000)
Marques :  BOETTGER, PAUL
Description:   Crystal clear flat bottom tube with fitted push-in-plug.
UOM:  1 * 1.000 Pce
Marques :  BOETTGER, PAUL
Description:   Optimally clear with reliable fitted screw cap, sterile or standard-hygienic.
Marques :  LP ITALIANA SPA
Description:   Faeces Container, sterile, with screw cap, Capacité: 25 ml, Hauteur: 80 mm, PP, without label and spoon, Ø ext.: 25 mm
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 10
  1  2  Suivant