Imprimer
Tétrachlorométhane-[13C] (99% ¹³C )
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PROOCILCLM-731-0.5EA 826 EUR
PROOCILCLM-731-0.5 PROOCIL-CLM-731-1 PROOCILCLM-731-0.1
Tétrachlorométhane-[13C] (99% ¹³C )
Tétrachlorométhane-[13C]
Formule: CCl₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 32488-50-9
UN: 1846
ADR: 6.1,II