Imprimer
Bithionol, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
31622-250MGEA 52.9 EUR
31622-250MG
Bithionol, Supelco®
Bithionol
Formule: C₁₂H₆Cl₄O₂S
Poids moléculaire: 356,0518 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055727
Numéro CAS: 97-18-7
EINECS: 202-565-0